Learn More
Uvex Blue 85308 Sandal - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
125.00€
Specifica
Colore Blue
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17284821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530835
35
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17294821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530836
36
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17204831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530837
37
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17214831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530838
38
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17224831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530839
39
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17234831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530840
40
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17244831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530841
41
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17254831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530842
42
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17264831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530843
43
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17274831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530844
44
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17284831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530845
45
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17294831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530846
46
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17204841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530847
47
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17214841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530848
48
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17224841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530849
49
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17234841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530850
50
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17244841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530851
51
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17254841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8530852
52
125.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 1 Sandal 8530.8 S1 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Especially lightweight and flexible
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Made with new developed last technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Two Velcro™ straps for individual fit
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8530.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Blue
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard width
Yes
S1