Learn More
SI Analytics™ BlueLine Combination Electrode with Temperature Sensor
Codice prodotto. 15256367 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Giunzione:
Fiber
Platinum
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
500 mm
Membrana:
Cone
Cylinder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15256367
Marca: SI Analytics™ 285095740
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine Combination Electrode with Temperature Sensor is for use with more critical measurements.
  • Available in a variety of connection types
  • Liquid electrolyte electrode
  • For demanding measurements
  • With temperature sensor
  • Type A glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC, Phone Plug
Giunzione Platinum
Materiale A-Glass
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Combination Electrode
Riferimento interno Ag/AgCl
Membrana Cone
Modello BlueLine 15 pH NTC10
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm