Learn More
SI Analytics™ BlueLine Combination Electrode with Temperature Sensor
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Giunzione:
Fiber
Platinum
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
500 mm
Membrana:
Cone
Cylinder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of connection types
- Liquid electrolyte electrode
- For demanding measurements
- With temperature sensor
- Type A glass
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC, Phone Plug |
| Giunzione | Fiber |
| Materiale | A-Glass |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Membrana | Cylinder |
| Modello | BlueLine 26 pH NTC10 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +80°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Vedi altri risultati |