Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato BlueLine con membrana a cono
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN a banana da +4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN, 4 mm Banana Plug
Metrohm Plug
Plug Head
Modello:
Blueline 11 PH
Blueline 12 PH
Blueline 14 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of connection types
- Liquid electrolyte electrode
- For demanding measurements
- 120mm shaft length
- Type A glass conical membrane
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Cavo fisso da 1 m con connettore DIN a banana da +4 mm, 4 mm Banana Plug |
| Giunzione | Diaframma in platino |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Membrana | Cono |
| Modello | Blueline 14 PH Id |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Vedi altri risultati |