Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato BlueLine con membrana a cono
Codice prodotto. 12058083 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN a banana da +4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN, 4 mm Banana Plug
Metrohm Plug
Plug Head
Modello:
Blueline 11 PH
Blueline 12 PH
Blueline 14 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12058083
Marca: SI Analytics™ 285129147
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Conical Membrane is for use with more critical measurements.
  • Glass bodied with robust cone shaped membrane, Ag/AgCl reference system
  • For universal applications
  • Electrolyte KCl 3 mol/l
  • With fixed cable 1 m, Ø = 5 mm, DIN or BNC connector and 4 mm banana connector
  • SCHOTT™ Instruments BlueLine 14 pH (DIN-plug + banana, fixed cable)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Cavo fisso da 1 m con connettore DIN a banana da +4 mm, 4 mm Banana Plug
Giunzione Diaframma in platino
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Combination Electrode
Riferimento interno Ag/AgCl
Membrana Cono
Modello Blueline 14 PH
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm