Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato BlueLine
Codice prodotto. 10109230 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Giunzione:
Ceramic Diaphragm
Diaframma in platino
Fiber Diaphragm
Ground Joint Diaphragm
Hole Diaphragm
KPG Annular Gap Diaphragm
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
170 mm
40/80 mm
65.25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10109230
Marca: SI Analytics™ 285129163
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine Special Sensor Electrodes are pH electrodes for a wide range of special applications like ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples.
  • pH electrodes for surface measurements
  • For small sample amounts
  • For ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples
  • Available as a redox electrodes and a conductivity electrode for media with low ionic content
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro Electrode pH 16
Tipi di connettore Plug Head
Giunzione Diaframma in platino
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Combination Electrode
Riferimento interno Ag/AgCl
Membrana Cilindro
Modello Blueline 16 PH
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 40/80 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm