Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato BlueLine
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Giunzione:
Ceramic Diaphragm
Diaframma in platino
Fiber Diaphragm
Ground Joint Diaphragm
Hole Diaphragm
KPG Annular Gap Diaphragm
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
170 mm
40/80 mm
65.25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- pH electrodes for surface measurements
- For small sample amounts
- For ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples
- Available as a redox electrodes and a conductivity electrode for media with low ionic content
Specifica
Specifica
| Descrizione | Precision Electrode pH 13 |
| Tipi di connettore | Plug Head |
| Giunzione | Ground Joint Diaphragm |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Membrana | Cylinder |
| Modello | Blueline 13 PH |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
| Vedi altri risultati |