Learn More
SI Analytics™ BlueLine 56 pH NTC10 Combination Electrode
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC Phone Jack
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes temperature sensor
- For general use
- 120mm shaft length
- Type A glass cylindrical membrane
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC Phone Jack |
| Giunzione | Ceramic |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Include | 1m Fixed Cable with BNC and Phone Plug |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Membrana | Cylinder |
| Modello | Blueline 56 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +80°C |
| Vedi altri risultati |