Learn More
SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Cylindrical Membrane
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN a banana da +4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN
DIN, 2 mm Pin Plug
Plug Head
Modello:
BlueLine 23-2 pH
BlueLine 28 PH-P
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH -P
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of connection types
- For general use
- 120mm shaft length
- Type A glass cylindrical membrane
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | DIN, 2 mm Pin Plug |
| Giunzione | Fiber Diaphragm |
| Materiale | Plastic |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Membrana | Cylinder |
| Modello | BlueLine 28 PH-P |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +80°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Vedi altri risultati |