Learn More
SI Analytics™ BlueLine Plug Cable Combination
Codice prodotto. 10087800 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
DIN
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10087800
Marca: SI Analytics™ 285122653
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SI Analytics™ BlueLine Plug Cable Combination is a coaxial electrode plug that is designed to be used with SI Analytics™ BlueLine series.
  • For use with BlueLine series
  • Coaxial cable
  • Available in 1m or 3m lengths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore DIN
Da utilizzare con (apparecchiatura) BlueLine
Tipo LB 1 A
Include 1m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m