Learn More
SI Analytics™ BlueLine Plug Cable Combination
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
DIN
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with BlueLine series
- Coaxial cable
- Available in 1m or 3m lengths
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | DIN |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BlueLine |
| Tipo | LB 3 A |
| Include | 3m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 3 m |