Learn More
Brady™ BMP61 M611 Self-Laminating Polyester Labels
A clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
Marca:  Brady™ 150859
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11000kg
Codice prodotto. 17110411
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Good smudge resistance, solvent resistance and high/low-temperature performance
  • Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
Specifica
Specifica
Acrylic
Polyester
Printer Labels
BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611
1.5 x 2.5 in. (W x H)
1.5 in.
White
Thermal Transfer
Laboratory ID - Bottle, Slide, Tube & Vial
100/Pk.
0.0019 in.
2.5 in.