missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Filtering Discs

Filtering discs made of porous PTFE.

Marca:  Bohlender™ N1565-06

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27850kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17177504

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Made of porous PTFE
  • Thickness: 1.0 mm
Specifica

Specifica

PTFE
1735 mm2
0.04 in.
47 mm
1 μm
10 Pk.
1 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali