Learn More
Bohlender™ BOLA™ Filtering Discs
Filtering discs made of porous PTFE.
Marca:  Bohlender™ N1565-18
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 17197504
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Made of porous PTFE
  • Thickness: 1.0 mm
Specifica
Specifica
PTFE
1735 mm2
0.04 in.
47 mm
10 μm
10 Pk.
1 mm