missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Filtering Discs

Filtering discs made of porous PTFE.

Marca:  Bohlender™ N1565-24

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17814024

  • 94.98€ / pezzi 10
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

  • Made of porous PTFE
  • Thickness: 1.0 mm
Specifica

Specifica

PTFE
1735 mm2
0.04 in.
47 mm
25 μm
10 Pk.
1 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali