Learn More
Bohlender™ BOLA™ Spare V-rings, Two-part Set
Set of two spare v-rings.
Marca:  Bohlender™ D502-06
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 17197194
  • 11.98€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of PTFE
  • Two-part set with one tapered ring and one v-ring
Specifica
Specifica
PTFE
10 mm
M 18 x 2
One Tapered Ring, One V-ring