Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperature Probes K and SMP-Connector
Codice prodotto. p-7237621
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm (340 mm Overall)
500 mm (560 mm Overall)
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
20 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17197564
Marca: Bohlender™ P186020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Temperature Probes K and SMP-Connector with pointed tip and SMP connector.
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) in a PTFE-encapsulated stainless steel tube
  • Temperature probe with pointed tip
  • Collar ring diameter: 12 mm
  • With green PFA-coated cable (length: 1.5 m) and SMP-connector
  • Typical response times: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 s
Specifica
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm (340 mm Overall)
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 8 mm