Learn More
WTW™ Boron B Test Kits
Marca:  WTW™ 252041
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 10627004
  • 192.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Azomethine
PhotoLab™ S12, PhotoLab™ spectral photometers
25
Photometric
For waste water, drinking water, sea water
Certificates
25 Tests
Boron (B) cell test kit