Learn More
Boron Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution NH3 1%, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | 134034 |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 100 mL |