Learn More
Boron Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 100 mL |