Learn More
Boron standard solution, for AAS, 1 mg/ml B in water
Codice prodotto. p-220978 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10154260
Marca: Thermo Scientific Acros 195861000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron standard solution
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-42-8
Forma fisica Solution
Formula molecolare B
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
Numero MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Indice di Merck 14, 1343
Solubilità Soluble in water
InChI Key ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]
IUPAC Name boron
Molecular Weight (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:27560
Peso formulazione 10.81
Grado AAS
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.