Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
83.60€ - 93.70€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10614472
|
Robu™
21552 |
500 ml | 2 |
93.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10151020
|
Robu™
21253 |
250 ml | 3 |
83.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis |