Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Conical Filter Funnels
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Conical Filter Funnel is a laboratory funnel used for separating solids from liquids via the process of filtration. In order to achieve this, a cone-like shaped piece of filter paper is usually folded into a cone and placed within the funnel.
34.66€ - 46.59€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
Product Type | Filter funnel |
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10692472
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07200325 |
3 | 25 mL |
34.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10548421
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07200425 |
4 | 25 mL |
46.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Conical shaped filter funnel
- Made from borosilicate glass
Specifica
25 mL | |
Borosilicate Glass | |
100 mm | |
Filter funnel |