Learn More
Robu™ Crogioli per filtrazione in vetro borosilicato grezzi
17.73€ - 234.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) disco | 34 mm |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con (applicazione) | Per estrazione di fibre grezze |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Diametro (sistema metrico) esterno | 34 mm |
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16803026
|
Robu™
20602 |
2 |
218.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16823026
|
Robu™
20604 |
4 |
234.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10275881
|
Robu™
20604 |
4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10295641
|
Robu™
20602 |
2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
34 mm | |
Per estrazione di fibre grezze | |
34 mm | |
Crogiolo filtro crudo |
Vetro borosilicato | |
30 ml | |
60 mm |