Learn More
BRAND™ Essiccatore in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
215 mm
270 mm
320 mm
Altezza (sistema metrico):
316 mm
368 mm
417 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Complies with DIN 12491 standards.
- Precisely ground flat flanges.
- Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks.
- Interchangeable lid.
- Supplied with 24/29 socket and interchangeable borosilicate glass stopcock.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 215 mm |
| N. per confezione | 1 |
| Product Type | Desiccator |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 316 mm |
| Include | Socket in the lid with stopcock |