Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Distillation Head
Fits on the top of a fractionating column to provide an effective liquid dividing head.
Marca:  Quickfit SH30/42/SC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.41000kg
Codice prodotto. 15517970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • With integral jacketed condenser
  • Liquid leaving condenser is directed towards a GP Rotaflo™ stopcock
  • Adjustment of stopcock controls proportion of liquid returned to the column or collected
  • Screwcap fitting for insertion of thermometer
  • Side-arm for venting or connection to vacuum supply
Specifica
Specifica
Distillation Head
Borosilicate Glass
ISO 3585
Integral jacketed condenser