Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Filter Flask
Lateral socket for vacuum tubing with outer diameter 15-18 mm
Marca:  BRAND™ 73729
174.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.34000kg
Codice prodotto. 10759201
  • 198.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Boro 3.3 glass
  • DIN 12476, ISO 6556
  • Specifica
    Specifica
    DIN 12 476, ISO 6556
    60mm
    Borosilicate Glass
    Lateral socket
    1/Pk.
    Clear
    2000 mL
    265 mm
    Buchner filter flask