Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Filter Funnels
Lenz Laborglasinstrumente™ Filter funnels are ideal for separating solids from liquids via laboratory filtration.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 07195458
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10460133
  • 146.28€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from borosilicate glass
  • Separates solids from liquids
Specifica
Specifica
500 mL
200 mm
4
Borosilicate Glass
95mm
Filter funnel