Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Gas Washing Bottle without Filter Disc
40.28€ - 63.23€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass, Duran Tubing |
---|---|
Tipo | Gas Washing Bottle |
Include | Head |
Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
Certificazione/Conformità | DIN 12596 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11836104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500570 |
1000 mL |
40.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11886124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500537 |
100 mL |
49.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11826104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500549 |
250 mL |
52.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11896124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500558 |
500 mL |
63.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Borosilicate Glass, Duran Tubing | |
Head | |
DIN 12596 |
Gas Washing Bottle | |
NS 29/32 | |
1 Pack |