Learn More
Poulten Graf™ Cilindro di misurazione in vetro borosilicato
Allows for precise liquid measurement in the laboratory. Poulten Graf™ Borosilicate Glass Measuring Cylinders conform to BS604, ISO4788 and DIN12680 and are individually calibrated and printed.
106.00€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Calibrazione | To Contain |
Certificazione/Conformità | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
Class | A |
Tipo | Graduated Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15589381
|
Poulten Graf™
R263/I/2 |
1000 ml | 10 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- 0.2mL accuracy
- Spout for ease of pouring
- Hexagonal foot and permanent graduation markings
- White ceramic glazed ink
Specifica
Hexagonal | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Batch Certificate |
To Contain | |
A | |
Blue | |
Vetro borosilicato | |
Autoclavable |