Learn More
Brand™ Rubinetto d'arresto con valvola ad ago in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per essiccatori
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adatto per essiccatori Novus con presa nel coperchio.
- Rubinetto d'arresto in PTFE con valvola ad ago, da 0-4 mm.
- Il foro di sfiato laterale aiuta a ridurre la turbolenza.
- Ugello con 10 mm di Ø esterno.
Specifica
Specifica
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Product Type | Rubinetto d'arresto per valvola per ago |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per essiccatori |
| Include | Con presa con coperchio |