Learn More
Poulten Graf™ Pipetta sierologica in vetro borosilicato
Offering economical single-use convenience leading to greatly reduced possibility of cross-contamination. Poulten Graf™ Borosilicate Glass Serological Pipettes are disposable and have clear advantages over plastic counterparts in areas of chemical and temperature resistance, accuracy, transparency and clarity of markings.
Marca:  Poulten Graf™ D803/PS
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11798245
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for use with radioactive and other hazardous materials
  • Volumes are color-coded
  • Environmentally friendly compared with plastic counterparts
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Yes
500/Cs.
Red
270 mm
Single-use
Sterile
0.02 mL
Multiple
2 mL
Serological Pipette