Learn More
Memmert™ Bottom Drip Tray
Material: Stainless Steel; For Use With: UF750TS
Marca:  Memmert™ UF750TSB04362
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15816321
  • 357.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
  • Max. loading per tray: 8 kg
Specifica
Specifica
UF750TS
Stainless Steel
15 mm rim
Up to 8 kg
Drip Tray