Learn More
Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Solvent Filters
Protect your HPLC system with Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Solvent Filters.
Marca:  Thermo Scientific™ A-436
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10651026
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Protect your HPLC system from contamination with Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Solvent Filters. The flat design ensures efficient draw. They are made from 100% PEEK polymer and include two 10µm filters. A helium sparge port and frit are incorporated for optional use.
  • Efficient draw
  • 100% PTFE polymer, including 2μm filter
  • Built-in helium sparge port and frit
  • Stainless-steel 10μm inlet filters for longer lifetime
Specifica
Specifica
Filter Kit
For 3/16 in. tubing
3/16 in. OD Plastic Tubing