Learn More
SCAT Box per Politainer (contenitore di rifiuti pieghevole)
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Descrizione
Gli SCAT Politainers sono un modo ideale per non dover rinunciare ad uno stoccaggio sicuro anche in spazi limitati
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Dimensioni (L x P x A) | 190 x 189 x 186 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Sistema di smaltimento dei rifiuti |
Colore | Bianco traslucido |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Politainer |