Learn More
Brady™ Accessories for BMP™51 and BMP™53 Label Printers
Accessories for BMP™51 and BMP™53 label printers.
50.75€ - 204.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11902742
|
Brady™
143109 |
Hard Case |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12773989
|
Brady™
143115 |
BMP50 Series Spare Battery Tray |
50.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11992732
|
Brady™
143108 |
Magnet Accessory |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- BMP™51 and BMP™53 Printer Accessories
- Printer Cases designed for use with BMP™51 and BMP™53 Label Printers from Brady™ protects your printer against impacts and dust while allowing for easy mobility
- Printer Magnet Attachment allows printer to affix to panel door or metal surface for more hands-free operation or storage
- Attaches to back of printer with screws to ensure stability
- Printer Battery Tray fits 8 AA batteries
- User may pre-load batteries into the spare tray for quick changeover in the field
- The battery tray snaps in place into the battery compartment
Specifica
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
Non-sterile |