Learn More
Brady™ B-7569 Pre-Printed GHS/CLP Chemical Labels
Designed with vinyl film that withstands exposure to moisture, chemicals and handling
145.00€ - 215.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
---|---|
Descrizione | Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3x Printers |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White with Pre-printed Red Diamonds |
Finitura | Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13513340
|
Brady™
121633 |
85 x 55 mm |
145.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13533340
|
Brady™
121639 |
110 x 75 mm |
215.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- BBP™31 and BBP™33 General identification materials
- Blank labels with pre-printed red diamonds allow printer to produce 2-color GHS/CLP labels in one print pass
- Available in three size, each with 6 diamond layouts that match templates in MarkWare™Software
- Service temperature: -4°F to +180°F; application temperature: 50°F to 180°F
- Average outdoor durability: 3-5 years
Specifica
BS5609:1986 Section 2 and section 3 | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Legend: L1 Diamond | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
Brady Workstation, MarkWare | |
0.102 mm |
Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3x Printers | |
White with Pre-printed Red Diamonds | |
Vinyl | |
Chemical labeling | |
1 | |
-20°C to 75°C |