Learn More
Brady™ BBP™ Non-Adhesive Tag Stock Supply
BBP™ Non-Adhesive Tag Stock Supply material is ideal for safety, lockout and general purpose hang-tagging.
177.00€ - 268.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | OSHA 1910.145 |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Polyester |
Finitura | Matte |
Da utilizzare con (applicazione) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11786465
|
Brady™
118011 |
4.25 in. |
268.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706475
|
Brady™
118013 |
2.5 in. |
177.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11796465
|
Brady™
118012 |
3.25 in. |
223.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Easy to hole-punch
- Ideal for on-the-spot warning of dangerous conditions
- Conforms to OSHA specification 1910.145 for accident prevention tags
- Service temperature range of -40 to 193° F
Specifica
OSHA 1910.145 | |
Polyester | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
50 ft. | |
-104°C to 379.4°C |
White | |
Matte | |
2 Years | |
0.0137 in | |
-40°F to 193°F |