Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™ FreezerBondz II: Forma rettangolare con cerchi
Le etichette resistono in ambienti che vanno da LN2 ad autoclave, contribuendo a salvaguardare la ricerca mantenendo la tracciabilità del campione
Marca:  Brady™ 105950
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21550kg
Codice prodotto. 11886003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
  • Made of polyester with permanent acrylic adhesive
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Provides viewing window for liquid level inside vial
  • Survives exposure to common laboratory environments, such as liquid nitrogen, freezers down to -196°C (-320.8°F), autoclaves, and water baths up to 121°C (249.8°F)
  • Label sizes available for vials, slides, well plates, straws, petri dishes, boxes, and general applications
Specifica
Specifica
Surface Mount
Nero su bianco, White
Label
Label
Stampante LabXpert™
300/Pk.
-196°C to +130 °C
1 pollici
0.5 pollici
0.44 in.
Resina acrilica permanente, Permanent
Semilucido
Poliestere FreezerBondz™ II
Flaconi, provetta per centrifuga, provetta a fondo conico, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta, fiala, tappo di fiala
1
Rectangle with Rounded Corners
0.081 mm
25.40 mm
1.2 cm
1.1 cm