Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
Marca:  Brady™ 131572
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00050kg
Codice prodotto. 15113339
  • 50.80€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Specifica
Specifica
Black, White, Clear
Label Maker Cartridge
1 Ea. (180 labels)
19.050 x 38.1 mm
19.050 mm
38.1 mm
Self-laminating Vinyl (B-427)
BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
0.75 x 1.5 in.
0.75 in.
1.5 in.