Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
Marca:  Brady™ 131601
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16400kg
Codice prodotto. 15143339
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Specifica
Specifica
Black, Yellow
Label Maker Cartridge
1 Ea. (70 labels)
25.4 x 101.6 mm
25.4 mm
101.6 mm
Self-laminating Vinyl (B-427)
BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
1 x 4 in.
1 in.
4 in.