Learn More
Brady™ ed etichette per uso generico TLS-PC Link™
TLS-PC Link™ General Purpose Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
Marca:  Brady™ 018502
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09400kg
Codice prodotto. 10600473
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved, CSA accepted
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use
Specifica
Specifica
UL, senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815), RoHS 2002/95/EC e MCV 2005/618/EC
Acrilico permanente, Permanent
Opaca
Tela di nylon
Non-sterile
TLS 2200™ o TLS-PC Link™
500 rullo/i
-40°C to +90°C
0.165 mm
0
0.5 in.
1.5 in.
TLS 2200/TLS PC Link Labels
Bianco
Etichetta
Etichetta per uso generico
Identificazione in laboratorio, identificazione di pannelli, marcatura di fili e cavi
1
Rectangle
0.0065 in.
15.87 mm
1.5 in. H x 0.5 in. W
12.70 mm
38.1 mm