Learn More
Brady™ ed etichette per uso generico TLS-PC Link™
TLS-PC Link™ General Purpose Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
Marca:  Brady™ 062267
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08160kg
Codice prodotto. 12912384
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Nylon Cloth material
Specifica
Specifica
UL, RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
White
Label
General Purpose Label
TLS 2200™ or TLS-PC Link™
1.9 in.
2.5 cm
Acrylic, Permanent
Matte
Vinyl
Bottles, Conical tube, deep well plate, General and industrial identification, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Petri dish
250/Pk.
1 in.