Learn More
Brady™ BradyJet™ Laboratory Labels with Secondary Label
Brady™ BradyJet™ Laboratory Labels with Secondary Label are ideal for a wide range of identification applications.
166.00€ - 353.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Roll |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16140481
|
Brady™
150023 |
0.375 x 1 in. | 1500/Roll |
199.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16150481
|
Brady™
150033 |
0.5 x 1 in. | 1500/Roll |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16160491
|
Brady™
150020 |
0.5 x 1.5 in. | 1500/Roll |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16110481
|
Brady™
150005 |
0.375 x 1 in. | 2000/Roll |
166.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16190491
|
Brady™
150015 |
0.75 x 1 in. | 2000/Roll |
353.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Ideal for full-color identification and barcode applications where resistance to liquid nitrogen, autoclave conditions and harsh chemicals is required
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is inkjet printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
- Chemical resistant, cold resistant, high temperature resistant, low temperature resistant
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Roll | |
Laboratory/Healthcare Identification | |
Rectangle | |
-80°C to +70°C |
Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
BradyJet™ J2000 Printer | |
-112°F to +158°F |