Learn More
Brady™ BradyPrinter i5100 - UK/EU con Suite LAB per Brady Workstation
La stampante per etichette industriali BradyPrinter i5100 offre un connubio perfetto di intelligenza e prestazioni.
Marca: Brady™ 306878
2180.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.28900kg
Descrizione
- Questa stampante da tavolo può stampare su 70 consumabili, più di 1.200 articoli in catalogo, nonché consumabili ed etichette custom.
- Le possibili applicazioni includono una serie di etichette per prodotti speciali e di uso comune, etichette per componenti elettronici e schede a circuiti stampati, etichette per logistica e tracciabilità dei cespiti, etichette per l’identificazione di cavi e componenti, nonché etichette per campioni di laboratorio.
- La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
- La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Color Touchscreen | |
240.00 mm | |
435.00 mm | |
Monochrome | |
Power cord, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English, an RFID enabled roll holder, a ribbon take up spindle and a Brady Workstation Laboratory Identification Suite | |
600 dpi |
Thermal Transfer | |
317.00 mm | |
435.00 x 240.00 x 317.00 mm | |
With Cutter and Brady Workstation LAB Suite | |
150.00 mm/s | |
AC Adaptor |