Learn More
Thermo Scientific™ Brain Natriuretic Peptide (1-32), Rat
For cellular and molecular biology applications
283.00€ - 376.00€
Specifica
Specie | Rat |
---|---|
Metodo di purificazione | HPLC |
Content And Storage | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecolare | 3452.93 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15427249
|
Thermo Scientific™
J66043.M^ |
1 mg |
376.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15417249
|
Thermo Scientific™
J66043.!D |
0.5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Rat | |
-30°C to -10°C | |
3452.93 | |
RUO - research use only |
HPLC | |
Solid | |
Brain Natriuretic Peptide (1-32), rat | |
BNP (1-32), rat |
For Research Use Only