Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filter Tips, 1 to 20uL
Esenti da DNA, RNasi, ATP ed endotossine
Marca:  BRAND™ 732826
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.09000kg
Codice prodotto. 15174987
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile and free of biological contaiminants
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available in convenient, ecological rack format
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain protein, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can result in sample loss
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention or filter properties
Specifica
Specifica
Da 1 a 20 μl
Sterile
Elevata semitrasparenza, facile espulsione e scarto ridotto, controllo rapido del volume
Bassissima ritenzione
1, 20 μl
Filtered
Incolore
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Rack
Polipropilene