missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ BIO-CERT™ Filter Tips, 1 to 20uL

Esenti da DNA, RNasi, ATP ed endotossine

Marca:  BRAND™ 732626

116.01 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15194957

  • 131.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile and free of biological contaiminants
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available in convenient, ecological rack format

Ultra low retention tips

  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain protein, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can result in sample loss
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention or filter properties

Specifica

Specifica

Da 1 a 20 μl
Sterile
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Refill
Bio-Cert
1, 20 μl
Filtered
Incolore
Elevata semitrasparenza, facile espulsione e scarto ridotto, controllo rapido del volume
Puntale filtrante
Polipropilene
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali