Learn More
BRAND™ Puntale con filtro BRAND™ BIO-CERT™, da 50 a 1000 ul
Constructed of high-purity, oleamide- and diHEMDA-free polypropylene. BIO-CERT™ Filter Tips, 50 to 1000μL are sterile and free from biological contaminants. Non self-sealing PE filters allow sample recovery with wetted filters. Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste.
122.00€ - 145.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 50 a 1000 μl |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Sì |
Colore | Incolore |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15174977
|
BRAND™
732734 |
Puntale con filtro | Rack |
145.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15104997
|
BRAND™
732834 |
Ritenzione estremamente bassa | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Il polipropilene a elevata purezza è privo di oleamidi e diHEMDA
- Sterili e privi di agenti contaminanti biologici, certificati da autorità indipendente
- I filtri in PE non autosigillanti consentono un facile recupero del campione con filtri bagnati
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti.
- Scala graduata a 250, 500 e 1000 μl per una rapida valutazione del volume.
- Disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta
- Disponibili in formato rack pratico ed ecologico, i puntali rack sono incolori e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore blu
Puntali a ritenzione ultra bassa
- Prodotti tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale e una bassa ritenzione del campione
- Riducono la perdita del campione e offrono una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici
- Per campioni biologici che contengono proteine, acidi nucleici, detergenti o altri liquidi difficili che possono comportare una perdita del campione
- Elevata resistenza chimica
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza danneggiare le proprietà di bassa ritenzione o di filtraggio
Specifica
Da 50 a 1000 μl | |
Sì | |
Sì | |
7 cm | |
Bio-Cert | |
250, 500, 1000 μl |
Filtered | |
Incolore | |
2.75 pollici | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Polipropilene |