Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ nano-cap™ Filter Tips
DNA-, RNase-, ATP- and endotoxin-free
125.00€ - 147.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 0.1 to 1 μL |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Sterile |
Colore | Colorless |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.45 in. |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15174957
|
BRAND™
732622 |
Universal | Refill |
141.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15104977
|
BRAND™
732722 |
Universal | Rack |
147.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15144987
|
BRAND™
732822 |
Low Retention | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
- Independently certified sterile and free from biological contaminants
- Suitable for use with the sub-micro Transferpette S (03-837-317)
- Features capillary rise that is visible to naked eye even for volumes as small as 0.1μL
- Available in either standard or ultra low retention types
- Available in convenient, ecolcogical rack format
- Tips are colorless and placed into gray-colored tip tray
Ultra low retention tips
- Produced through special, patented physicochemical process
- Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
- Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
- For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can cause sample loss
- High chemical resistance
- Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention or filter properties
Specifica
0.1 to 1 μL | |
Sterile | |
1.45 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Bio-Cert Nano-cap |
Filtered | |
Colorless | |
3.7cm | |
Transferpette S | |
Polypropylene |